CLS211025
Pyrex® Rotaflo® dual plug white enamel burettes, with Rotaflo® stopcock
volume 25 mL, accuracy: 0.06 mL
Synonim(y):
burettes, laboratory burettes, Corning® 2110
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
Właściwości
subdivision 0.10 mL
producent / nazwa handlowa
Corning 2110-25
zakres pomiaru objętości
25 mL, accuracy: 0.06 mL
pojemność
25 mL
Opis ogólny
Automatic-zero, dual stopcock helps eliminate titration errors. Straight-bore with white enamel marks; 3mm bore, greaseless stopcocks.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Rotaflo is a registered trademark of Corning, Inc.