Kluczowe dokumenty
CLS12901L
Butelka do hodowli Pyrex® Roux z przesuniętą szyjką
capacity 1000 mL
Synonim(y):
Pojemnik Corning
About This Item
Kod UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.43
Produkt CLS12901L nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Materiały
borosilicate glass bottle
clear bottle
flat bottom flask
narrow-mouth bottle
neck (offset)
polypropylene cap
rectangular bottle
Właściwości
autoclavable
cap: no
opakowanie
pack of 18 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 1290-1L
pojemność
1000 mL
śr. × wys.
55x120 mm × 255 mm
Opis ogólny
Butelka została zaprojektowana tak, aby po położeniu na płasko mieściła około połowy podanej pojemności roztworu. Przesunięta szyjka jest wykończona narzędziami w celu zwiększenia wytrzymałości i jednolitego dopasowania korka. Jest przydatna do hodowli masowych oraz kultur jedno- lub jednowarstwowych. Wytrzymuje wielokrotną sterylizację (na mokro lub na sucho).
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)