Kluczowe dokumenty
CLS1060600
Pyrex® Berzelius graduated beaker, tall form with spout
Tall form, capacity 600 mL
Synonim(y):
Corning® 1060
About This Item
Kod UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Produkt CLS1060600 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Materiały
borosilicate glass
Właściwości
subdivision 50 mL
producent / nazwa handlowa
Corning 1060-600
zakres pomiaru objętości
50-550 mL
pojemność
600 mL
Opis ogólny
Wysoka zlewka z dziobkiem ułatwiającym nalewanie. Dla wygody zlewki te mają podziałkę wskazującą ich przybliżoną zawartość.
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie zlewki szklane
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
  1. Which document(s) contains shelf-life or expiration date information for a given product?
    If available for a given product, the recommended re-test date or the expiration date can be found on the Certificate of Analysis.
  2. How do I get lot-specific information or a Certificate of Analysis?
    The lot specific COA document can be found by entering the lot number above under the "Documents" section.
  3. How do I find price and availability?
    There are several ways to find pricing and availability for our products. Once you log onto our website, you will find the price and availability displayed on the product detail page. You can contact any of our Customer Sales and Service offices to receive a quote.  USA customers:  1-800-325-3010 or view local office numbers.
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product. 
  5. What are the dimensions of product CLS1060600, PYREX Berzelius Graduated Beaker, Tall Form with Spout?
    Product CLS1060600 is approximately 152 mm tall and 79 mm in diameter.
  6. My question is not addressed here, how can I contact Technical Service for assistance?
    Ask a Scientist here.