Kluczowe dokumenty
CF0046
Sigma-Aldrich
Azidodifluoroacetamide
Synonim(y):
2-Azido-2,2-difluoroacetamide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2H2F2N4O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.06
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.06
Poziom jakości
ciąg SMILES
NC(C(N=[N+]=[N-])(F)F)=O
InChI
1S/C2H2F2N4O/c3-2(4,1(5)9)7-8-6/h(H2,5,9)
Klucz InChI
ISQQWTYWSPQUSN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Azidodifluoroacetamid jest fluoroalkilowym odczynnikiem azydkowym aktywnym w katalizowanej miedzią cykloaddycji azydkowo-alkinowej (reakcja typu click). Oprócz zastosowania jako wysoce fluorowany blok budulcowy, może być również funkcjonalizowany na biomolekułach, zaawansowanych materiałach lub polimerach zawierających alkin. Jest to skuteczny czujnik 19F NMR dla tych materiałów, szczególnie w przypadkach, gdy wymagana jest rozpuszczalność w wodzie, a rozpuszczalniki organiczne nie mogą być stosowane.
Dowiedz się więcej o fluorowanej chemii kliknięć
Zautomatyzuj reakcje fluorowania za pomocą zautomatyzowanej platformy syntezy Synple (SYNPLE-SC002).
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Fluorowane azydki są nowym narzędziem, które można wykorzystać do wprowadzenia grup fluorowanych do cząsteczek. Cząsteczki te mogą wykorzystywać chemię kliknięć do łatwego dodawania grup fluorowanych.
Fluorinated azides are a new tool that can be used to introduce fluorinated groups to molecules. These molecules can utilize click chemistry to easily add fluorinated groups.