Merck
CDS024014
2,4-Dimethyl-1-(2-propyn-1-ylthio)-benzene
Wybierz wielkość
25 MG
575,00 zł
575,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H12S
Masa cząsteczkowa:
176.28
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
NACRES:
NA.21
Form:
solid
Pozwól nam pomóc
InChI
1S/C11H12S/c1-4-7-12-11-6-5-9(2)8-10(11)3/h1,5-6,8H,7H2,2-3H3
SMILES string
CC1=CC=C(C(C)=C1)SCC#C
InChI key
KGJHOMMIRGSZFZ-UHFFFAOYSA-N
description
AldrichCPR
form
solid
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 3
Ta pozycja
CDS016116110701
form
solid
form
solid
form
-
description
AldrichCPR
description
-
description
-
Other Notes
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY, (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY, WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)