Merck
110701
4,4-Dimethyl-1-pentene
99%
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH2=CHCH2C(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
98.19
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-101-9
Beilstein/REAXYS Number:
1731848
MDL number:
Assay:
99%
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
231 mmHg ( 37.7 °C)
Quality Segment
assay
99%
refractive index
n20/D 1.392 (lit.)
bp
72 °C (lit.)
density
0.683 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
allyl
SMILES string
CC(C)(C)CC=C
InChI
1S/C7H14/c1-5-6-7(2,3)4/h5H,1,6H2,2-4H3
InChI key
KLCNJIQZXOQYTE-UHFFFAOYSA-N
General description
4,4-Dimethyl-1-pentene is obtained by the S(N)2′ attack of the organolithium on allyl ether.
Piktogramy
FlameHealth hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
10.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-12 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)