Merck
F4506
5-Fluoroindole-3-acetic acid
≥97%
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H8FNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
193.17
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
207-138-2
MDL number:
Assay:
≥97%
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥97%
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)Cc1c[nH]c2ccc(F)cc12
InChI
1S/C10H8FNO2/c11-7-1-2-9-8(4-7)6(5-12-9)3-10(13)14/h1-2,4-5,12H,3H2,(H,13,14)
InChI key
GWLLOJBOPVNWNF-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
F4506-1G04061822378377
F4506-250MG04061832534695