Kluczowe dokumenty
CDS001534
N,N-Dimethyldecanamide
AldrichCPR
Wybierz wielkość
315,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
315,00 zł
Polecane produkty
Formularz
solid
ciąg SMILES
CCCCCCCCCC(=O)N(C)C
InChI
1S/C12H25NO/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12(14)13(2)3/h4-11H2,1-3H3
Klucz InChI
HNXNKTMIVROLTK-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
296.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
147 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)