Merck
CBR01099
Sigma-Aldrich
1-Isopropyl-2-methylpiperazine
AldrichCPR
Wybierz wielkość
1 G
661,00 zł
661,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
661,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H18N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
661,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
solid
ciąg SMILES
CC1N(CCNC1)C(C)C
InChI
1S/C8H18N2/c1-7(2)10-5-4-9-6-8(10)3/h7-9H,4-6H2,1-3H3
Klucz InChI
GGROKFCODOVWLX-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Komentarz do analizy
may contain up to 0.5 eq carbonate
Inne uwagi
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Informacje prawne
Product of ChemBridge Corp.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)