Kluczowe dokumenty
CAD7932
Laboratory pipetting needle with 90° blunt ends
gauge 20, L 1 1/2 in., nickel plated hub
Wybierz wielkość
12 EA
1730,00 zł
1730,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
12 EA
1730,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122002
NACRES:
NB.03
1730,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
nickel plated hub
opakowanie
pack of 12 ea
producent / nazwa handlowa
Cadence Science 7932
Długość
1 1/2 in.
grubość
20
Opis ogólny
Igły do pipetowania są dostępne w szerokim wyborze rozmiarów do użytku w procedurach laboratoryjnych. Wszystkie igły są wykonane z kaniulą ze stali nierdzewnej typu 304.
Igły o numerach katalogowych od CAD7950 do CAD7957 są wyposażone w piasty ze stali nierdzewnej do specjalnych zastosowań z materiałami korozyjnymi lub krytycznymi procedurami. Igły o numerach katalogowych od CAD7930 do CAD7942 są wyposażone w standardowe niklowane piasty Luer. Igły te są używane w połączeniu z ręcznymi i automatycznymi dozownikami objętościowymi, rozcieńczalnikami i pipetorami.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)