Kluczowe dokumenty
C8008
H-Lys(Z)-OH
98%
Synonim(y):
Nε-Z-L-lysine, N6-Carbobenzyloxy-L-lysine
About This Item
Próba
98%
aktywność optyczna
[α]20/D +14.4°, c = 1.6 in 1 M HCl
mp
259 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
N[C@@H](CCCCNC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C14H20N2O4/c15-12(13(17)18)8-4-5-9-16-14(19)20-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7,12H,4-5,8-10,15H2,(H,16,19)(H,17,18)/t12-/m0/s1
Klucz InChI
CKGCFBNYQJDIGS-LBPRGKRZSA-N
zastąpiony przez
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?