Przejdź do
96840
H-Lys(Z)-OH
≥99.0% (NT), for peptide synthesis
Synonim(y):
Nε-Z-L-lysine, N6-Carbobenzyloxy-L-lysine
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
291,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1000,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5CH2OOCNH(CH2)4CH(NH2)COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
280.32
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
214-585-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2222482
291,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
H-Lys(Z)-OH, ≥99.0% (NT)
Quality Segment
assay
≥99.0% (NT)
form
powder
optical activity
[α]20/D +15.5±1°, c = 1% in 1 M HCl
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
259 °C (dec.) (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
N[C@@H](CCCCNC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C14H20N2O4/c15-12(13(17)18)8-4-5-9-16-14(19)20-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7,12H,4-5,8-10,15H2,(H,16,19)(H,17,18)/t12-/m0/s1
InChI key
CKGCFBNYQJDIGS-LBPRGKRZSA-N
General description
H-Lys(Z)-OH also known as N6-carbobenzyloxy-L-lysine, commonly used as a reagent in the synthesis of peptides.
Application
H-Lys(Z)-OH serves as a reactant for the synthesis of various peptides such as boc-Glu(OBzl)-Lys(Z)-OH and tert-butyl-6-(((benzyloxy)carbonyl)amino)-2-bromohexanoate. Additionally, it is used in the Fuchs-Farthing method to synthesize lysine NCA, which is a block copolymer.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
154569688596890
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
assay
≥99.0% (NT)
assay
≥99.0% (NT)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥97.5% (HPLC)
optical activity
[α]20/D +15.5±1°, c = 1% in 1 M HCl
optical activity
[α]20/D +4.6±0.5°, c = 2% in H2O
optical activity
-
optical activity
[α]20/D +14.5±0.5°, c = 2% in H2O
mp
259 °C (dec.) (lit.)
mp
~205 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
-
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)