Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 196,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H7ClO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
242.66
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
201-421-4
MDL number:
Assay:
98%
Form:
powder
196,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
form
powder
mp
159-160 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
Clc1cccc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c12
InChI
1S/C14H7ClO2/c15-11-7-3-6-10-12(11)14(17)9-5-2-1-4-8(9)13(10)16/h1-7H
InChI key
BOCJQSFSGAZAPQ-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 96% | description 97.5% (HPLC) | description ≥97% |
| assay 98% | assay 96% | assay 97.5% (HPLC) | assay ≥97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mp 159-160 °C (lit.) | mp 245-247 °C (lit.) | mp 170-172 °C (lit.) | mp 108-111 °C (lit.) |
| form powder | form solid | form powder or crystals | form - |
| functional group ketone | functional group ketone | functional group - | functional group - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Chloroanthraquinone
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?