Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
BR81167
BRAND® burette lateral stopcock
for burette capacity 25+50 mL, with spare key, PTFE key
Synonim(y):
Accessories, Burette stopcock, Burettes, Stopcocks
Wybierz wielkość
1 EA
155,00 zł
155,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
155,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
155,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
PTFE key
amber
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 81167
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Biurety BRAND są zawsze kalibrowane w celu dostarczenia (TD, Ex).
Czasy oczekiwania:
1185 - czas oczekiwania 30 sek. SILBERBRAND - brak czasu oczekiwania
Czas oczekiwania zwykle nie jest konieczny, jeśli wykonywane jest miareczkowanie (patrz DIN EN ISO 385).
Wszystkie biurety 1185 są dostarczane z numerem partii i towarzyszącym mu certyfikatem partii w oryginalnym opakowaniu.
Informacje prawne
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)