BR781987
BRAND® microplate BRANDplates®, cellGrade
size 384 wells, size 120 μL, flat bottom, black, with transparent bottom
Synonim(y):
BRANDplates®, Cell culture, Microplates, Tissue culture, cellGrade
Wybierz wielkość
3930,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
3930,00 zł
Polecane produkty
Materiały
black wells
flat bottom
polystyrene
sterylność
sterile
Właściwości
lid
skirt (F-bottom, transparent bottom)
opakowanie
pack of 50 ea
pkg of (individually packed)
producent / nazwa handlowa
BRAND 781987
rozmiar
120 μL
384 wells
pojemność robocza
120 μL
kolor
black, with transparent bottom
typ wiązania
cell culture treated
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Optymalne powierzchnie dla optymalnych wyników
- Niezawodna jakość w pomieszczeniach czystych
- Testowane przez niezależne laboratoria
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)