BR781742
BRAND® microplate BRANDplates®, immunoGrade
size 384 wells, size 100 μL, flat bottom, black
Synonim(y):
BRANDplates®, Immunology, Microplates, high binding, immunoGrade
About This Item
Polecane produkty
Materiały
black wells
flat bottom
polystyrene
sterylność
non-sterile
Właściwości
lid: no
skirt (F-bottom)
opakowanie
pack of 50 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 781742
rozmiar
100 μL
384 wells
pojemność robocza
100 μL
kolor
black
typ wiązania
high binding surface