BR781732
BRAND® microplate BRANDplates®, immunoGrade
size 96 wells, size 330 μL, flat bottom, black, with transparent bottom
Synonim(y):
BRANDplates®, Immunology, Microplates, high binding, immunoGrade
About This Item
Polecane produkty
Materiały
black wells
flat bottom
polystyrene
sterylność
non-sterile
Właściwości
lid: no
skirt (F-bottom)
opakowanie
pack of 5 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 781732
rozmiar
330 μL
96 wells
pojemność robocza
330 μL
kolor
black, with transparent bottom
typ wiązania
high binding surface