CLS4514
Corning® 384 well microplate, low volume
surface treatment, Non-binding Surface, black polystyrene, U-bottom, non-sterile, lid: no, pack of 10
Synonim(y):
Corning® 384 well microplate, low volume | Sigma-Aldrich
About This Item
Polecane produkty
Materiały
U-bottom
black bottom
black polystyrene
sterylność
non-sterile
Właściwości
lid: no
skirt
U-bottom (black)
opakowanie
pack of 10
producent / nazwa handlowa
Corning 4514
pojemność dołka
35 μL
dołki
384 wells , low volume
pojemność robocza
2-20 μL
typ wiązania
NBS™ (non-binding surface)
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- It has a square well that makes robotic pipetting more convenient
- Rounded bottom to reduce trapped air and increased Z factor
- For efficiency, a light cone-shaped conical well is used
- During fluorescent experiments, the presence of opaque walls diminishes autofluorescence and crosstalk between wells
- Microplates have non-ionic hydrophilic surfaces as a result of nonbinding surface technology treatment, which reduces molecular interactions
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
Jump dilution protocol to determine the residence time of a drug (or drug candidate) during its interaction with a kinase using a fluorescence polarization assay based on the detection of ADP.