Kluczowe dokumenty
BR781530
Brand®1.2 ML Tubes
individual caps, PE
Synonim(y):
Accessories, Caps, Sample Storage, Tube racks, Tubes
Wybierz wielkość
960 EA
217,00 zł
217,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
960 EA
217,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.22
217,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
PE
sterylność
non-sterile
Właściwości
individual caps
opakowanie
pack of 960 pieces (bulk packed)
producent / nazwa handlowa
BRAND 781530
pojemność
1.2 mL
Opis ogólny
PE. Nasadki są wolne od RNazy, DNazy i DNA i nie nadają się do autoklawowania. Idealne do testów biologicznych, takich jak PCR, badania absorpcji komórek, RIA i EIA. Przeznaczone do przechowywania i zamrażania w temperaturze do -80 °C oraz do transportu odczynników i próbek. Kompatybilne ze standardowymi mikropłytkami i odpowiednie do pracy z pipetami wielokanałowymi. (Rozmiar probówek: zewnętrzna Ø 8,8 mm, wysokość 45 mm.)BIO-CERT® CERTYFIKOWANA JAKOŚĆ: Wolne od ludzkiego DNA, RNazy, DNazy i pirogenów.
Informacje prawne
BIO-CERT is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)