Kluczowe dokumenty
BR114106
BRAND® culture tube, rimless
L × W 12 mm × 75 mm, thickness 0.6 mm
Synonim(y):
Culture tubes, Tubes
Wybierz wielkość
250 EA
140,00 zł
140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 EA
140,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.22
140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
round bottom
screw top cap
soda-lime glass tube
straight neck
transparent tube
sterylność
non-sterile
Właściwości
RCF 3,000 × g
neck thread push fit
opakowanie
pack of 250 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 114106
dł. × szerokość
12 mm × 75 mm
pojemność
12 mL
5.5 mL
grubość
0.6 mm
Opis ogólny
Wykonane z wysokiej jakości szkła probówki zapewniają doskonałą przejrzystość i trwałość, dzięki czemu idealnie nadają się do hodowli komórkowych i innych zastosowań naukowych. Możliwość sterylizacji w autoklawie w temperaturze 121 °C zapewnia łatwą sterylizację.
Cechy i korzyści
  • Doskonała widoczność próbki
  • Dobra odporność chemiczna
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)