Kluczowe dokumenty
BR780741
BRAND® screw cap for micro tubes
blue
Synonim(y):
Micro Tubes with Screw caps, Microcentrifuge Tubes, Screw caps, Tubes
Wybierz wielkość
1000 EA
521,00 zł
521,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1000 EA
521,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.11
521,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
blue
polypropylene
opakowanie
pack of 1000 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 780741
Opis ogólny
Zakrętka 1191 do mikroprobówek została zaprojektowana specjalnie do użytku z mikroprobówkami 780730 - 780734 i 780750 - 780754. Wykonane z wysokiej jakości polipropylenu (PP) zakrętki posiadają silikonową uszczelkę, która zapewnia bezpieczne zamknięcie, zapobiegając wyciekom i zanieczyszczeniom. Nadają się do szerokiego zakresu zastosowań, wytrzymując temperatury od -196 °C do +121 °C. Dzięki certyfikatowi 1179 PCR QUALITY, zakrętki te są wolne od ludzkiego DNA, RNazy, DNazy, pirogenów i inhibitorów PCR, co czyni je idealnymi do wrażliwych zastosowań biologii molekularnej.
Informacje prawne
BIO-CERT is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)