Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 216,00 zł |
Informacje o tej pozycji
216,00 zł
material
AR-Glass , conical bottom
description
RCF up to 3500
sterility
non-sterile
feature
graduated: no
packaging
pack of 100
manufacturer/tradename
BRAND 779012
volume
15 mL
General description
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description volume 15 mL, conical bottom, graduated: no | description volume 15 mL, round bottom, graduated: no | description volume 15 mL, conical bottom, graduated: no | description volume 15 mL, conical bottom, graduated: no |
| sterility non-sterile | sterility - | sterility - | sterility - |
| manufacturer/tradename BRAND 779012 | manufacturer/tradename BRAND 779022 | manufacturer/tradename BRAND 778012 | manufacturer/tradename BRAND 778013 |
| material AR-Glass , conical bottom | material AR-Glass , round bottom | material AR-Glass , conical bottom | material borosilicate glass , conical bottom |
| packaging pack of 100 | packaging pack of 100 | packaging pack of 100 | packaging pack of 100 |
| feature graduated: no | feature graduated: no | feature graduated: no | feature RCF 3,500 × g, graduated: no |
| volume 15 mL | volume 15 mL | volume 15 mL | volume 15 mL |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BRAND® centrifuge tube, rimless
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?