BR705240
USB cable
angled for HandyStep® touch
About This Item
Kod UNSPSC:
41121506
NACRES:
NB.01
Polecane produkty
Właściwości
CE compliant
angled for HandyStep® touch
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 705240
Opis ogólny
Kabel USB do ładowania pipety powtarzalnej HandyStep® touch. Kątowy do użytku z uchwytem ściennym BR705235
Informacje prawne
HandyStep is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)