BR704430
Bottle adapters for BRAND® Dispensers and Burettes
GL 45 thread, for bottle thread S 54, polypropylene
Synonim(y):
Accessories, Bottle-top Dispenser, Dispenser, Dispensette®
Wybierz wielkość
113,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
113,00 zł
Polecane produkty
Materiały
polypropylene
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 704430
dopasowywanie
GL 45 thread
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)