Kluczowe dokumenty
BR704267
BRAND® filling tube for remote dispensing system Dispensette®
L 10 m, O.D. 7.6 mm
Synonim(y):
Accessories, Bottle-top Dispenser, Dispenser, Dispensette®
Wybierz wielkość
1 EA
632,00 zł
632,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
632,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.01
632,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
FEP
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 704267
Długość
10 m
śr. zewn.
7.6 mm
Opis ogólny
Urządzenie Dispensette® można zamontować na ścianie, stojaku pierścieniowym lub na meblach laboratoryjnych. Filtr w adapterze beczki minimalizuje ryzyko zanieczyszczenia odczynników o wysokiej czystości, gdy powietrze jest zasysane w celu wyrównania ciśnienia po dozowaniu. Szybkozłącze ze zintegrowanymi zaworami umożliwia szybką wymianę pojemnika zbiorczego. System zdalnego dozowania umożliwia przechowywanie beczki w odległości do 10 metrów (30 stóp) od urządzenia Dispensette®. Maksymalna wysokość podawania wynosi około 1,2 m. Wyłączenia eksploatacyjne: Nigdy nie należy używać systemu zdalnego dozowania: 1. z zaworem recyrkulacji. Przed użyciem należy go zdemontować! 2. w przypadku zbiorników ciśnieniowych 3. w przypadku cieczy atakujących szkło borokrzemianowe, ceramikę Al2O3, PFA, ETFE, FEP lub PTFE 4. w przypadku nadtlenku (ze względu na reakcję katalityczną) 5. w przypadku dwusiarczku węgla (CS2), ze względu na ryzyko wybuchu!
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)