BR704008
BRAND® bottle for dispensers
capacity 1000 mL, with Ethyl-Acrylate coat
Synonim(y):
Accessories, Bottle-top Dispenser, Bottles, Dispensette®
Wybierz wielkość
73,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
73,00 zł
Polecane produkty
Materiały
amber bottle
narrow-mouth bottle
polypropylene cap
soda-lime glass bottle (with Ethyl-Acrylate coat)
square bottle
Połączenie
Joints threaded neck (GL32)
Właściwości
with cap
with Ethyl-Acrylate coat
with PP screw cap GL45
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 704008
pojemność
1000 mL
śr. × wys.
95 mm × 230 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)