Kluczowe dokumenty
BR465424
BRAND® filter funnel
borosilicate glass, capacity 125 mL, 17 D 4
Synonim(y):
Filter, Filter funnel
Wybierz wielkość
1 EA
421,00 zł
421,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
421,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.43
421,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass
producent / nazwa handlowa
BRAND 465424
pojemność
125 mL
śr. filtra
6 cm
wielkość porów
10-16 μm
Opis ogólny
Wykonany ze szkła borokrzemowego, znanego z doskonałej odporności termicznej i chemicznej, dzięki czemu nadaje się do szerokiej gamy substancji.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)