BR4600360
BRAND® Dispensette® S Digital bottle-top dispenser
volume range 5-50 mL, without recirculation valve
Synonim(y):
dozowniki butelkowe
Wybierz wielkość
2270,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2270,00 zł
Polecane produkty
Właściwości
incremental 0.2 mL
DE-M marking
without recirculation valve
producent / nazwa handlowa
BRAND 4600360
zakres pojemności
5-50 mL
dopasowywanie
(GL 32-33)
GL 38
S 40
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Extremely easy filling and dispensing
- Simple priming by optimized flow channels
- Rapid and safe volume adjustment with internal scalloped track
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
This article provides testing instructions for BRAND Dispensette® S bottle-top liquid dispenser according to the standard ISO DIS 8655.
Niniejszy artykuł zawiera instrukcje testowania butelkowego dozownika płynów BRAND Dispensette® S zgodnie z normą ISO DIS 8655.
Powiązane treści
Chemical compatibility chart for all Dispensette® S and Dispensette® S Organic models.