BR4600320
BRAND® Dispensette® S Digital bottle-top dispenser
volume range 0.2 - 2 mL, without recirculation valve
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
incremental 0.01 mL
DE-M marking
without recirculation valve
producent / nazwa handlowa
BRAND 4600320
zakres pojemności
0.2 - 2 mL
dopasowywanie
(GL 28/S28)
GL 32
GL 38
S 40
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Extremely easy filling and dispensing
- Simple priming by optimized flow channels
- Rapid and safe volume adjustment with internal scalloped track
Inne uwagi
Protokoły
This article provides testing instructions for BRAND Dispensette® S bottle-top liquid dispenser according to the standard ISO DIS 8655.
Niniejszy artykuł zawiera instrukcje testowania butelkowego dozownika płynów BRAND Dispensette® S zgodnie z normą ISO DIS 8655.
Powiązane treści
Chemical compatibility chart for all Dispensette® S and Dispensette® S Organic models.