Kluczowe dokumenty
BR4600221
BRAND® Dispensette® S Fixed-volume bottle-top dispenser
volume 2 mL, with recirculation valve
Synonim(y):
Dozownik o stałej objętości
Wybierz wielkość
1 EA
1590,00 zł
1590,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1590,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
1590,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
DE-M marking
with recirculation valve
producent / nazwa handlowa
BRAND 4600221
pojemność
2 mL
dopasowywanie
(GL 28/S28)
GL 32
GL 38
S 40
Opis ogólny
Dispensette S nadaje się do niezwykle szerokiego zakresu zastosowań, w szczególności do wielu kwasów, roztworów soli i rozpuszczalników organicznych.
Cechy i korzyści
  • Wyjątkowo łatwe napełnianie i dozowanie
  • Łatwe napełnianie dzięki zoptymalizowanym kanałom przepływu
  • Szybka i bezpieczna regulacja objętości dzięki wewnętrznej szynie z nacięciami
Inne uwagi
Stała objętość - do standardowych zastosowań. Prosta regulacja kalibracji za pomocą dołączonego narzędzia.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Chemical compatibility chart for all Dispensette® S and Dispensette® S Organic models.