Kluczowe dokumenty
BR43078
BRAND® glass bottle-top tilt pipette dispenser
without bottle
Synonim(y):
Automatic pipettes
Wybierz wielkość
1 EA
451,00 zł
451,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
451,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
451,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
Calibrated to deliver (TD, Ex)
without bottle
producent / nazwa handlowa
BRAND 43078
pojemność
50 mL
kolor
green markings
dopasowywanie
(29/32)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Skalibrowany, aby dostarczyć (TD, Ex). Napisy wykonane zieloną emalią. Automatyczny dozownik szczególnie dobrze nadaje się do dozowania zawiesin. Zakres dozowania około +/- 10%.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)