Kluczowe dokumenty
BR36549
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask PUR-coated
joint: ST/NS 14/23, capacity 100 mL
Synonim(y):
BLAUBRAND®, PURprotect, Volumetric flasks
Wybierz wielkość
2 EA
208,00 zł
208,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
2 EA
208,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
208,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
glass
polypropylene stopper
Połączenie
joint: ST/NS14/23
Właściwości
accuracy class A
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 36549
pojemność
100 mL
Opis ogólny
Borokrzemian 3.3. DIN EN ISO 1042. Kalibrowane na zawartość (TC, In). Zawiera jeden certyfikat partii.
Powłoka PUR otacza kolby miarowe jak skóra ochronna. W przypadku stłuczenia powłoka zabezpieczająca pomaga zatrzymać odłamki szkła. W porównaniu z kolbami szklanymi bez powłoki ładunek elektrostatyczny nie jest zwiększony. Jasnoniebieska powłoka ułatwia rozróżnianie optyczne. Maksymalna temperatura robocza przy ogrzewaniu na sucho wynosi 135°C (czas ekspozycji <30 min.).
Częste autoklawowanie w temperaturze 121°C zmniejsza ochronę przed odpryskami. Czyszczenie do maks. 95°C.
Informacje prawne
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)