BR31762
BRAND® SILBERBRAND Class B glass measuring cylinders, tall form
volume 1000 mL
Synonim(y):
Graduated Cylinders, SILBERBRAND
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass 3.3
Właściwości
subdivision 10 mL
producent / nazwa handlowa
BRAND 31762
zakres pomiaru objętości
1000 mL
Opis ogólny
Boro 3.3. DIN EN ISO 4788. Skalibrowany na zawartość (TC, In). Z wylewką i sześciokątną podstawą.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)