Kluczowe dokumenty
BR27826
BRAND® BLAUBRAND® graduated pipette, calibrated to deliver (TD, EX)
capacity 50 mL , with 0.5 mL subdivisions, type 2, suitable for cotton plugs
Synonim(y):
BLAUBRAND®, Graduated Pipettes, Pipettes
Wybierz wielkość
6 EA
422,00 zł
422,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
6 EA
422,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
422,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
AR-Glas®
agency
according to DIN 12 697
Właściwości
class AS
graduation
suitable for cotton plugs
opakowanie
pack of 6
producent / nazwa handlowa
BRAND 27826
zakres pomiaru
accuracy: 0.5 mL
pojemność
50 mL , with 0.5 mL subdivisions
Opis ogólny
AR-Glas®, DIN EN ISO 835. Type 3 (zero point at the top), totoal delivery. Graduations and inscriptions in high contrast blue enamel.
Informacje prawne
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.