Kluczowe dokumenty
BR23868
BRAND® spare burette length for compact automatic burette
50 mL, SILBERBRAND
Synonim(y):
Akcesoria, Automatyczne biurety, Kompaktowe biurety automatyczne
Wybierz wielkość
1 EA
297,00 zł
297,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
297,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
297,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
amber AR-Glass
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 23868
zakres pomiaru
50 mL
dł. biurety
685 mm
pojemność
50 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zapasowa długość biurety 1191 do kompaktowej biurety automatycznej jest wykonana z wysokiej jakości przezroczystego szkła Boro 3.3, zapewniającego trwałość i przejrzystość dla precyzyjnych pomiarów. Zaprojektowana specjalnie z myślą o kompatybilności z kompaktowymi biuretami automatycznymi BLAU1191 i SILBERBRAND, ta część zamienna zachowuje standardy wydajności wymagane do dokładnego dozowania cieczy.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)