Kluczowe dokumenty
BR155550
BRAND® weighing dish
polystyrene, L × W × H 125 mm × 100 mm × 19 mm, diamond
Synonim(y):
Dishes, Weighing dishes
Wybierz wielkość
500 EA
471,00 zł
471,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 EA
471,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.71
471,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
diamond
polystyrene
opakowanie
case of 500 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 155550
dł. × szer. × wys.
125 mm × 100 mm × 19 mm
Dł. × szer. naczynia
125 mm × 100 mm
pojemność
100 mL
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)