Kluczowe dokumenty
BR155548
BRAND® weighing dish
polystyrene, L × W × H 80 mm × 60 mm × 14 mm, diamond
Synonim(y):
Dishes, Weighing dishes
Wybierz wielkość
500 EA
253,00 zł
253,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 EA
253,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.71
253,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
diamond
polystyrene
opakowanie
case of 500 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 155548
dł. × szer. × wys.
80 mm × 60 mm × 14 mm
Dł. × szer. naczynia
80 mm × 60 mm
pojemność
30 mL
Opis ogólny
Naczynko wagowe 1191 jest wykonane z odpornego na uderzenia polistyrenu (PS) i ma antystatyczną konstrukcję, dzięki czemu idealnie nadaje się do dokładnego ważenia w warunkach laboratoryjnych. Lekka i płaska konstrukcja zapewnia łatwą obsługę i stabilność podczas użytkowania. Grubość ścianek wynosząca około 0,2 mm sprawia, że ta szalka wagowa zapewnia niezawodną powierzchnię do pomiaru różnych substancji. Właściwości antystatyczne zapobiegają przyleganiu kurzu i cząstek, zapewniając czyste i precyzyjne pomiary. Ta szalka wagowa jest niezbędnym narzędziem dla każdego laboratorium koncentrującego się na wydajności i dokładności ważenia.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)