BR150905
BRAND® watch glass
PTFE, diam. 50 mm
Synonim(y):
Dishes, PTFE, Watch glasses
About This Item
Kod UNSPSC:
41121801
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
PTFE
producent / nazwa handlowa
BRAND 150905
Średnica
50 mm
Opis ogólny
Szkiełko zegarkowe BRAND® jest wykonane z wysokiej jakości PTFE, dzięki czemu idealnie nadaje się do przykrywania zlewek PTFE. Jego doskonała odporność chemiczna zapewnia trwałość i niezawodność podczas pracy z szeroką gamą substancji. Szkiełko zapewnia bezpieczną osłonę zapobiegającą zanieczyszczeniu i parowaniu podczas eksperymentów. Jego lekkość i niereaktywność sprawiają, że jest to cenne akcesorium w warunkach laboratoryjnych, zwiększające wydajność różnych zastosowań. To wszechstronne narzędzie jest niezbędne do utrzymania integralności próbek i roztworów w laboratorium.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)