Kluczowe dokumenty
Z509205
Watch glasses
O.D. 40 mm
Wybierz wielkość
1 PKG
448,00 zł
448,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
448,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
448,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
concave
soda-lime glass
sterylność
non-sterile
opakowanie
pkg of 12 ea
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
śr. zewn.
40 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Concave, clear annealed soda lime glass with fire-polished edges.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)