Kluczowe dokumenty
BR148040
BRAND® PP powder funnel short wide stem
top diam. 150 mm, bottom diam. 35 mm
Synonim(y):
Funnels, Powder funnels
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 148040
średnica dna
35 mm
śr. górna
150 mm
Cechy i korzyści
  • Lejek do proszków1191 jest idealny do przenoszenia proszków.
  • Wykonane z odpornego na uszkodzenia polipropylenu lejki do ogólnych zastosowań laboratoryjnych mają krótki, szeroki trzon, który ułatwia optymalną filtrację.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)