Przejdź do
Z337269
BRAND® conical joint stopper, PP
joint: ST/NS 14/23
Synonim(y):
conical ground joint stopper, group plastic stopper, plastic stopper with square grip
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
38,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122500
38,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
joint
joint: ST/NS14/23
feature
autoclavable
manufacturer/tradename
BRAND
General description
Hollow, with sealing ribs and square grip.
Other Notes
BR144420 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z337285Z337277Z337293
description
joint: ST/NS 14/23
description
joint: ST/NS 24/29
description
joint: ST/NS 19/26
description
joint: ST/NS 29/32
feature
autoclavable
feature
autoclavable
feature
autoclavable
feature
autoclavable
manufacturer/tradename
BRAND
manufacturer/tradename
BRAND
manufacturer/tradename
BRAND
manufacturer/tradename
BRAND
joint
joint: ST/NS14/23
joint
joint: ST/NS24/29
joint
joint: ST/NS19/26
joint
joint: ST/NS29/32
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BRAND® conical joint stopper, PP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)