BR137636
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, crosshead
crosshead, H × D 12 mm × 30 mm
Synonim(y):
Magnetic Stirring Bars, PTFE
Wybierz wielkość
404,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
404,00 zł
Polecane produkty
Materiały
PTFE-coated
crosshead
producent / nazwa handlowa
BRAND 137636
Wys. × śr.
12 mm × 30 mm
Długość
30 mm
Średnica
12 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)