BR130326
BRAND® screw cap
thread for GL W 80
Synonim(y):
Accessories, Bottles, Screw caps
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Polecane produkty
Materiały
polypropylene
opis
for wide neck bottles
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 130326
dopasowywanie
thread for GL W 80
Opis ogólny
Zakrętka BRAND® to bezpieczna niebieska zakrętka przeznaczona do kwadratowych butelek, wyposażona w zamknięcie zabezpieczające przed manipulacją, które zapewnia integralność zawartości. Zakrętka ta zawiera wciskany pierścień ustalający i stożek uszczelniający, zapewniając skuteczne uszczelnienie zapobiegające wyciekom i zanieczyszczeniom. Jego trwała konstrukcja sprawia, że nadaje się do różnych zastosowań laboratoryjnych i przemysłowych, zapewniając niezawodne działanie podczas przechowywania i przenoszenia próbek.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)