Kluczowe dokumenty
BASMF2062
Sigma-Aldrich
Non-Aqueous Reference Electrode Kit
Synonim(y):
Zestaw dla niewodnej elektrody odniesienia
Wybierz wielkość
1 KIT
1570,00 zł
1570,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 KIT
1570,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352300
NACRES:
NA.23
1570,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Opis ogólny
Zestaw niewodnej elektrody odniesienia - Ag/Ag+
Zestaw zawiera:
  • Niewodna elektroda odniesienia (1) - BASMF1085
  • 1g azotanu srebra (1)
  • 1/8" kawałki CoralPor z 1/2" rurkami termokurczliwymi PTFE (1/pak) - BASMF2064
  • O-ring elektrody referencyjnej (1)
Informacje prawne
Produkt firmy Bioanalytical Systems, Inc.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)