BAH195100000
SP Bel-Art® Straight Tubing Connectors
tubing I.D. 0.5 in. (12.7 mm)
Synonim(y):
rurka, złącza, łącznik rurek
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
opakowanie
pack of 12 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art H19510-0000
dł. × szerokość
1.75 in. (44.5 mm) × 0.5625 in. (13.9 mm)
śr. wewn. rurek
0.5 in. (12.7 mm)
Opis ogólny
Te proste złączki zapewniają szczelne, bezpieczne połączenie między odcinkami rur o tej samej średnicy wewnętrznej.
Cechy i korzyści
- Odporne chemicznie tworzywo polipropylenowe do użytku z szeroką gamą cieczy lub gazów.
- Dopuszczone przez FDA do bezpośredniego kontaktu z żywnością, lekami i kosmetykami
- Możliwość sterylizacji w autoklawie
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)