Kluczowe dokumenty
BAH195070000
SP Bel-Art® Straight Tubing Connectors
tubing I.D. 0.1875 in. (4.7  mm)
Synonim(y):
rurka, złącza, łącznik rurek
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
opakowanie
pack of 12 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art H19507-0000
dł. × szerokość
1.625 in. (41.3 mm) × 0.25 in. (6.4 mm)
śr. wewn. rurek
0.1875 in. (4.7  mm)
Opis ogólny
Te proste złączki zapewniają szczelne, bezpieczne połączenie między odcinkami rur o tej samej średnicy wewnętrznej.
Cechy i korzyści
  • Odporne chemicznie tworzywo polipropylenowe do użytku z szeroką gamą cieczy lub gazów.
  • Dopuszczone przez FDA do bezpośredniego kontaktu z żywnością, lekami i kosmetykami
  • Możliwość sterylizacji w autoklawie
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)