BAF420290001
SP 8949 3885 Osuszacz gazowy z poliwęglanu
volume 2.3 ft3
Wybierz wielkość
3440,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
3440,00 zł
Polecane produkty
Materiały
clear polycarbonate
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F42029-0001
pojemność
2.3 ft3
Opis ogólny
- Przestronna, 65-litrowa (4000 cu. in.) pojemność wewnętrzna może pomieścić przedmioty o wysokości lub szerokości do 45 cm (18"), w tym stojaki, tace i instrumenty.
- Dwa porty gazowe są stożkowe i akceptują rurki o średnicy wewnętrznej od ¼ do ⅜ cala; łatwo obracające się korki PTFE ułatwiają wejście gazów bez turbulencji, minimalizując zakłócenia zawartości
- Konstrukcja z poliwęglanu jest odporna na większość powszechnie stosowanych chemikaliów, a także na naprężenia termiczne; łatwo się czyści
- Zawiera dwie wyjmowane, polipropylenowe półki o średnicy 36,5 cm (14,5") i 22,5 cm (9")
- Boczne uchwyty ułatwiają przenoszenie i mogą służyć jako miejsce do zakładania plomb zabezpieczających.
- Porty gazowe można zamknąć, aby używać osuszacza ze standardowymi wkładami osuszającymi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)