Kluczowe dokumenty
BAF377810000
Stirring bar retriever
Overall L 26 in. (65 cm)
Synonim(y):
Stirring bar retriever
Wybierz wielkość
1 EACH
1750,00 zł
1750,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EACH
1750,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
1750,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F37781-0000
dł. × śr.
4 in. (10.2 cm) × 3/8 in. (1 cm), magnet
dł. całkowita
26 in. (65 cm)
Opis ogólny
This flexible PTFE magnetic retriever will remove the largest magnetic stirring bars from deep vessels.
Cechy i korzyści
  • Easy grip “T” handle has overall length of 65cm (26”)
  • Powerful Alnico 5 magnetic end; 10.2 x 1cm diameter (4 x ⅜")
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)