Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
BAF371250012
Spinfin® mieszadło magnetyczne
H × diam. 0.5 in. (12.7 mm) × 0.5 in. (12.7 mm)
Synonim(y):
Spinfin® magnetic stirring bar
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.51
Materiały
PTFE-coated
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F37125-0012
Wys. × śr.
0.5 in. (12.7 mm) × 0.5 in. (12.7 mm)
Opis ogólny
Mieszadła magnetyczne Spinfin® mieszają ciecze w naczyniach o okrągłym dnie, takich jak probówki, cylindry i kolby, w których nie można użyć innych mieszadeł.
Disks have fins on top for complete agitation.
Cechy i korzyści
  • Utrzymuje swoją pozycję w naczyniu i nie chwieje się Magnes Alnico zamknięty w powłoce PTFE klasy VI wg FDA, USP® - doskonała kompatybilność chemiczna
  • Wyprodukowano w zarejestrowanym zakładzie ISO 9001:2015, co potwierdzono certyfikatem SGS
  • Bezpieczny w autoklawie
Informacje prawne
Spinfin is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)