Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
BAF371201276
Mieszadło magnetyczne SP Bel-Art® Spinbar®
round white PTFE-coated (no pivot ring), L × diam. 3 in. (76 mm) × 0.5 in. (12 mm)
Synonim(y):
Spinbar® magnetic stir bar
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.51
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Materiały
round white PTFE-coated (no pivot ring)
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F37120-1276
dł. × śr.
3 in. (76 mm) × 0.5 in. (12 mm)
Opis ogólny
Mieszadła o gładkiej powierzchni nie mają ostrych ani płaskich krawędzi, co maksymalizuje kontakt z naczyniem mieszającym.
  • Spinbar® magnetic stir bar is used in conjunction with a magnetic stirring plate for uniform, consistent, and thorough mixing of chemical solutions.
  • Alnico magnet encapsulated in durable and inert FDA grade polytetrafluoroethylene (PTFE) low friction coating.
  • Multi-faceted-shaped bars provide a greater surface area and added turbulence for more vigorous, thorough mixing.
  • Autoclave safe.
Leakproof, seamless, polished, and contains a permanent Alnico V magnet. Egg-shape bar is designed especially for use in round-bottom vessels.
Cechy i korzyści
  • Magnes Alnico zamknięty w powłoce PTFE klasy VI wg FDA, USP® - doskonała kompatybilność chemiczna
  • Wyprodukowano w zarejestrowanym zakładzie ISO 9001:2015, co potwierdzono certyfikatem SGS
  • Bezpieczny w autoklawie
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Spinbar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)